Learn More
Kaliumlösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12937373 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12937373 100 ml Flasche -
12927373 50 ml Flasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12937373 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 628 100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kalium
Verpackung Flasche
Konzentration 10 mg/l
Solvent or Matrix Nitric Acid
Menge 100 ml