Spezifikation
| Verpackung | Flasche |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Pr |
| Konzentration | 10±0.02 g/l |
| Typ | Standards für die Massenspektrometrie |
| Element | Pr |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid |
| Menge | 100 ml |