Learn More
Kaliumlösung für ICP 1 g/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12936194 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12936194 250 ml Flasche 250 Milliliter
12926194 100 ml Flasche 100 Milliliter
12946194 100 ml Flasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12936194 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 128 250
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Spezifikation
Verpackung Flasche
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile K
Konzentration 1±0.002 g/l
Typ Standards für die Massenspektrometrie
Element K
Solvent or Matrix Nitric Acid
Menge 250 ml