Learn More
Kaliumlösung für ICP, 1 g/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12933434 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12933434 500 ml 500 Milliliter
12913434 100 ml 100 Milliliter
12923434 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12933434 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 028 500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Specifications
Verpackung Flasche
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile K
Konzentration 1±0.002 g/l
Typ Standards für die Massenspektrometrie
Element K
Solvent or Matrix Water
Menge 500 ml