Learn More
Kaliumlösung für ICP 10 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12946324 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Verpackung:
Flasche
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize Verpackung
12946324 100 ml 100 Milliliter -
12956324 250 ml 250 Milliliter Flasche
12966324 500 ml 500 Milliliter Flasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12946324 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 228 100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Spezifikation
Lösung enthält H2O
Konzentration 10 g/l
Menge 100 ml