Learn More
Kalium-Natrium-Tartrat-Tetrahydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststofffass
Kunststoffpulverbehälter
Spezifikation
Schmelzpunkt | 70°C |
Farbe | Weiß |
pH | 5.5 to 8.5 |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 282.22g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |