Learn More
Kalium-Natrium-Tartrat-Tetrahydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12646757 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12646757 5 kg Kunststoffkeg 5 Kilogramm
10539010 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
12636757 1 kg Kunststoffpulverbehälter 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12646757 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/6800/65
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-59-5
Summenformel C4H12KNaO10
Molekulargewicht (g/mol) 282.218
MDL-Nummer 150989
InChI-Schlüssel VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC-Name Kalium; Natrium; 2,3-Dihydroxybutanandioat; Tetrahydrat
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 70°C
Farbe Weiß
pH 5.5 to 8.5
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 5 kg
Formelmasse 282.22g/mol
Verpackung Kunststoffkeg