Learn More
Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical, Menge:500g, CAS:6381-59-5, weiß, Schmelzpunkt:70 °C, Molekularformel:C4H12KNaO10, Molekulargewicht:282,218, Verpackung:Pulverbehälter aus Kunststoff, pH-Wert:5,5 bis 8,5
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 70°C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 5.5 to 8.5 |
| Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
| Menge | 1 kg |
| Formelmasse | 282.22g/mol |
| Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |