Learn More
Kalium-Natriumtartrat-Tetrahydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4440154 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 12675067
Marke: Thermo Scientific Acros 447221000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 6381-59-5 | C4H4KNaO6·4H2O | 282.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-59-5
Summenformel C4H4KNaO6·4H2O
Molekulargewicht (g/mol) 282.22
InChI-Schlüssel VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC-Name Kalium; Natrium; 2,3-Dihydroxybutanandioat; Tetrahydrat
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium sodium tartrate tetrahydrate
Schmelzpunkt 70.0°C to 80.0°C
Menge 100 g
Strukturformel KO2CCH(OH)CH(OH)CO2Na·4H2O
Merck Index 15,779
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 630g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 282.22
Güte ACS-Reagenz