Learn More
Kalium-Natriumtartrat-Tetrahydrat, +99%, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15109233 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15109233
Marke: Thermo Scientific Acros 202860250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6381-59-5 | C4H4KNaO6·4H2O | 282.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-59-5
MDL-Nummer MFCD00150989
InChI-Schlüssel VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC-Name Kalium; Natrium; 2,3-Dihydroxybutanandioat; Tetrahydrat
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium sodium tartrate tetrahydrate
Schmelzpunkt 70.0°C to 80.0°C
Farbe Weiß
pH 5.5 to 8.5 (5% soln. at 20°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Fibertrommel
Summenformel C4H4KNaO6·4H2O
Strukturformel KO2CCH(OH)CH(OH)CO2Na·4H2O
Menge 25 kg
Beilstein 03, 525
Merck Index 15, 7790
Spezifische Drehung + 22.10
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 630g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Molekulargewicht (g/mol) 282.22
Formelmasse 282.22
Reinheit (%) 99+%
Güte Analyse
Physikalische Form Kristalle