Learn More
Kalium-Natriumtartrat-Tetrahydrat, +99%, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10638343 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10638343 5 kg Kunststoff-Fass 5 Kilogramm
10462011 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10721861 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
15109233 25 kg Fibertrommel 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10638343 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 202860051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00 CHF
    352.00 CHF / 5 Kilogramm
    Sparen 11.00 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6381-59-5 | C4H4KNaO6·4H2O | 282.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-59-5
MDL-Nummer MFCD00150989
InChI-Schlüssel VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC-Name Kalium; Natrium; 2,3-Dihydroxybutanandioat; Tetrahydrat
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium sodium tartrate tetrahydrate
Hinweise zur Zersetzung >100°C
Schmelzpunkt 70.0°C to 80.0°C
Farbe Weiß
pH 5.5 to 8.5 (5% soln. at 20°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoff-Fass
Summenformel C4H4KNaO6·4H2O
Strukturformel KO2CCH(OH)CH(OH)CO2Na·4H2O
Menge 5 kg
Beilstein 03, 525
Merck Index 15, 7790
Spezifischer Drehzustand + 22.10 (20.00°C c=10,water)
Spezifische Drehung + 22.10
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 630g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Molekulargewicht (g/mol) 282.22
Formelmasse 282.22
Reinheit (%) 99+%
Güte Analyse
Physikalische Form Kristalle