Learn More
Kalium-Natriumtartrat-Tetrahydrat, 99.0 bis 102.0 %, (ACS-Reagenzienqualität), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11447852 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
3 kg
Packungsgröße:
3 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11447852 3 kg 3 Kilogramm
11427852 100 g -
11437852 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447852 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215256392
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    384.00 CHF
    365.34 CHF / 3 Kilogramm
    Sparen 18.66 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-59-5
Summenformel C4H12KNaO10
Molekulargewicht (g/mol) 282.218
InChI-Schlüssel VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat, Natrium-Kalium-Tartrat-Tetrahydrat, Monokaliummononatriumtartrat-Tetrahydrat, Natrium-Kalium-Tartrat, Tetr, Kaliumnatrium2,3-dihydroxybutanedioat-Tetrahydrat, Kaliumnatriumtetrahydrat-Tartrat, L+-Weinsäure-Kaliumnatriumsalz, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC-Name Kalium; Natrium; 2,3-Dihydroxybutanandioat; Tetrahydrat
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat
Menge 3 kg
Prozentgehaltsbereich 99.0 - 102.0 %
Formelmasse 282.22
Güte ACS-Reagenz