Learn More
Kalium-Natriumtartrat-Tetrahydrat, 99.0 bis 102.0 %, (ACS-Reagenzienqualität), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11437852 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
3 kg
Packungsgröße:
3 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11437852
Marke: MP Biomedicals 0215256390
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-59-5
Summenformel C4H12KNaO10
Molekulargewicht (g/mol) 282.218
InChI-Schlüssel VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat, Natrium-Kalium-Tartrat-Tetrahydrat, Monokaliummononatriumtartrat-Tetrahydrat, Natrium-Kalium-Tartrat, Tetr, Kaliumnatrium2,3-dihydroxybutanedioat-Tetrahydrat, Kaliumnatriumtetrahydrat-Tartrat, L+-Weinsäure-Kaliumnatriumsalz, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
IUPAC-Name Kalium; Natrium; 2,3-Dihydroxybutanandioat; Tetrahydrat
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.0 - 102.0 %
Formelmasse 282.22
Güte ACS-Reagenz