Learn More
Kalium-Natrium-Tartrat-Tetrahydrat, ACS-Reagenzqualität, Ricca Chemical
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium Sodium Tartrate |
| Namenshinweis | Tetrahydrat |
| CAS | 6381-59-5 |
| CAS Min. % | 98.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Physikalische Form | Feine Kristalle oder kristallines Pulver |
| Menge | 500 g |
| Verpackung | Weiße Poly-Weitmundflasche |
| Summenformel | C4H12KNaO10 |
| Synonym | potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j |
| Mehr anzeigen |