Learn More
Kaliumselenat, 99 %
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium selenate |
| CAS | 7790-59-2 |
| Menge | 10 g |
| Summenformel | K2O4Se |
| MDL-Nummer | MFCD00054125 |
| UN-Nummer | UN2630 |
| Merck Index | 14,7666 |
| Synonym | potassium selenate, dipotassium selenate, unii-99798pu7mi, selenic acid, dipotassium salt, 2k.so4e, selenic acid solution, selenic acid, potassium salt 1:2, selenic acid solution, 40 wt. % in water 100g |
| InChI-Schlüssel | YAZJAPBTUDGMKO-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [O-][Se](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
| Mehr anzeigen |