Learn More
Kaliumpyrosulfat, rein, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17545595 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17545595 500 g 500 Gramm
17535595 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17545595 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 472465000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.00 CHF
    69.90 CHF / 500 Gramm
    Sparen 2.10 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-62-7
Summenformel K2O7S2
Molekulargewicht (g/mol) 254.31
MDL-Nummer 00011385
InChI-Schlüssel KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Dikalium (sulfonatooxy)sulfonat
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumpyrosulfat
Schmelzpunkt 325°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Anhaftendes kristallines Pulver
Menge 500 g
Strukturformel K2S2O7
Merck Index 13-7749
Löslichkeitsinformationen May decompose in water
Verpackung Kunststoffflasche
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium pyrosulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium pyrosulfate