Learn More
Kaliumphthalat monobasisch, ≥99,5 % (T), bei HPLC, Solstice
Artikelnummer. 15607570
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15607570 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
15617570 50 g Poly-Flasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15607570 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 96148250G
Solstice CHROMASOLV Sonderaktion
Verwenden Sie den Aktionscode 27944
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Für HPLC, ≥ 99.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 877-24-7
Summenformel C8H5KO4
Molekulargewicht (g/mol) 204.222
MDL-Nummer MFCD00013070
InChI-Schlüssel IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumhydrogenphthalat, Kaliumbiphthalat, Monokaliumphthalat, Hydrogen-Kaliumphthalat, Phthalsäure-Monokaliumsalz, 1,2-Benzenedicarboxylsäure, Monokaliumsalz, Phthalsäure, Monokaliumsalz, Phthalsäure-Kaliumsalz, Kaliumphthalat, monobasisch, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
IUPAC-Name Kalium;2-Carboxybenzoat
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 378 °C
Chemischer Name oder Material Kaliumphthalat, monobasisch
Schmelzpunkt 295 °C bis 300 °C
Farbe Farblos
pH 3,5 bis 5
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Strukturformel HOOCC6H4COOK
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3637128
Formelmasse 204,22 g/mol
Reinheit (%) ≥99,5 % (T)
Verlust bei Trocknung maximal 0,5 % (105 °C)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1,64 g/cm3