Learn More
Kaliumphosphat, tribasisch, n-Hydrat, Pulver, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker ™
Artikelnummer. 15598104 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15598104 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15598104 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 325901
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-53-2
Summenformel K3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 212.265
InChI-Schlüssel LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Synonym Kaliumphosphat, Trikaliumphosphat, Kaliumphosphat, dreibasisch, Phosphorsäure, Trikaliumsalz, Kaliumorthophosphat, Trikaliumorthophosphat, Caswell Nr. 700A, Kaliumphosphat K3PO4, CCRIS 7321, ccris 7321
PubChem CID 62657
IUPAC-Name Trikalium; Phosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumphosphat
Namenshinweis Tribasisch, n-Hydrat
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile with 0.1% Formic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetonitrile, formicacid