Learn More
Kaliumphosphat, tribasisch, Monohydrat, 96 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2692088
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Faserstoffbehälter
Glasflasche
Kunststoffflasche
27176-10-9
K3O4P·H2O
230.28
MFCD00150410
RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
tri-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate tribasic monohydrate, potassium phosphate hydrate, potassium phosphate monohydrate, unii-4927m96tfv, tert-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate, tribasic, monohydrate, phosphoric acid, tripotassium salt, monohydrate, tripotassium phosphate, monohydrate, acmc-1chx7
22031701
Trikalium; Phosphat; Hydrat
O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
27176-10-9
K3O4P·H2O
230.28
MFCD00150410
RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
tri-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate tribasic monohydrate, potassium phosphate hydrate, potassium phosphate monohydrate, unii-4927m96tfv, tert-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate, tribasic, monohydrate, phosphoric acid, tripotassium salt, monohydrate, tripotassium phosphate, monohydrate, acmc-1chx7
22031701
Trikalium; Phosphat; Hydrat
O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Potassium phosphate, tribasic monohydrate
Schmelzpunkt 1340.0°C
Namenshinweis c.p.
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 96%
Strukturformel K3PO4·H2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formelmasse 230.28
Reinheit (%) 96%
Güte Extrarein
Glühverlust 13% max. (800°C)
Verpackung Glasflasche
Dichte 2.564
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium phosphate tribasic monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.