Learn More
Kaliumphosphat tribasisch, 90+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium phosphate tribasic |
| Schmelzpunkt | 1340.0°C |
| Menge | 25 kg |
| Prozentgehaltsbereich | 90+% |
| Strukturformel | K3PO4 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility aq. soln.: 508 g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol |
| Formelmasse | 212.27 |
| Güte | Rein |