Learn More
Kaliumphosphat monobasisch, puriss. P.A., ACS Reagenz, Solstice
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Kaliumphosphat monobasisch |
| Physikalische Form | Crystalline |
| Menge | 5 kg |
| Strukturformel | KH2PO4 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 136,09 g/mol |
| Reinheit (%) | 99,5 bis 100,5 % |
| Güte | ACS/puriss. P. A |
| Dichte | 2,338 g/ml bei 25 °C |