Learn More
Kaliumphosphat monobasisch, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16574204 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16574204 250 g 250 Gramm
16564204 50 g 50 Gramm
16554204 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16574204 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 447372500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.00 CHF
    211.65 CHF / 250 Gramm
    Sparen 23.35 CHF
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Kaliumdihydrogenphosphat
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium phosphate, monobasic
Schmelzpunkt 253.0°C
Menge 250 g
Strukturformel KH2PO4
Merck Index 15, 7780
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 222 g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formelmasse 136.09
Güte HPLC