Learn More
Kaliumphosphat, monobasisch, für HPLC, Honeywell Fluka™
Für HPLC, ≥ 99.5 %
128.24 CHF - 1186.26 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7778-77-0 |
---|---|
Summenformel | H2KO4P |
Molekulargewicht (g/mol) | 136.08 |
MDL-Nummer | MFCD00011401 MFCD00147253 |
InChI-Schlüssel | GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | Kaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumphosphat, Kaliumphosphat, monobasisch, Kaliumsäurephosphat, Phosphorsäure, Monokaliumsalz, Monobasisches Kaliumphosphat, Monokaliummonophosphat, Monokaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumorthophosphat, monopotassium orthophosphate |
PubChem CID | 516951 |
ChEBI | CHEBI:63036 |
IUPAC-Name | Kalium; Dihydrogenphosphat |
SMILES | [K+].OP(O)([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15665940
|
Honeywell-Fluka
60221-50G |
50 g |
128.24 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15655940
|
Honeywell-Fluka
60221-250G |
250 g |
437.77 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15645940
|
Honeywell-Fluka
60221-1KG |
1 kg |
1186.26 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Chemische Identifikatoren
7778-77-0 | |
136.08 | |
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M | |
516951 | |
Kalium; Dihydrogenphosphat |
H2KO4P | |
MFCD00011401 MFCD00147253 | |
Kaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumphosphat, Kaliumphosphat, monobasisch, Kaliumsäurephosphat, Phosphorsäure, Monokaliumsalz, Monobasisches Kaliumphosphat, Monokaliummonophosphat, Monokaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumorthophosphat, monopotassium orthophosphate | |
CHEBI:63036 | |
[K+].OP(O)([O-])=O |
Spezifikation
Kaliumphosphat monobasisch | |
H2KO4P | |
MFCD00011401 MFCD00147253 | |
Kaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumphosphat, Kaliumphosphat, monobasisch, Kaliumsäurephosphat, Phosphorsäure, Monokaliumsalz, Monobasisches Kaliumphosphat, Monokaliummonophosphat, Monokaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumorthophosphat, monopotassium orthophosphate | |
[K+].OP(O)([O-])=O | |
136.08 | |
CHEBI:63036 | |
≥ 99.5 % |
7778-77-0 | |
KH2PO4 | |
NONH für alle Transportarten | |
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M | |
Kalium; Dihydrogenphosphat | |
516951 | |
136.09 mol | |
2.338 g/ml bei 25 °C |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TC6615500