Learn More
Kaliumphosphat, monobasisch, Kristall, multikompendial, N.F., J.T.Baker™
Catalog Number 15508104
207.90 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Weithalsflasche Braunglas
7778-77-0
H2KO4P
136.08
MFCD00011401 MFCD00147253
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Kaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumphosphat, Kaliumphosphat, monobasisch, Kaliumsäurephosphat, Phosphorsäure, Monokaliumsalz, Monobasisches Kaliumphosphat, Monokaliummonophosphat, Monokaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumorthophosphat, monopotassium orthophosphate
516951
CHEBI:63036
[K+].OP(O)([O-])=O
7778-77-0
H2KO4P
136.08
MFCD00011401 MFCD00147253
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Kaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumphosphat, Kaliumphosphat, monobasisch, Kaliumsäurephosphat, Phosphorsäure, Monokaliumsalz, Monobasisches Kaliumphosphat, Monokaliummonophosphat, Monokaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumorthophosphat, monopotassium orthophosphate
516951
CHEBI:63036
[K+].OP(O)([O-])=O
Chemischer Name oder Material Kaliumphosphat
Namenshinweis Monobasisch
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
IUPAC-Name Kaliumdihydrogenphosphat
Formelmasse 136.09
Güte Multi-Kompendium/NF
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 2.34 kg