Learn More
Kaliumphosphat, monobasisch, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
358.15 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kaliumphosphat |
Namenshinweis | Monobasisch |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 500 g |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Erfüllt die chemischen Anforderungen von ACS-Reagenzien |
Formelmasse | 136.09 |
Güte | BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz |
Verpackung | Poly-Flasche |
Relative Dichte | 1 l = 2.34 kg |