Learn More
Melford Kaliumphosphat, monobasisch
Artikelnummer. 30018710
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018710 2.5 kg 2.50 Kilogramm
30018709 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018710 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. P412002500.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kaliumphosphat, monobasisch, ACS-Qualität ist eine chemische Verbindung, die in der lebenswissenschaftlichen Forschung, insbesondere in den Bereichen Molekularbiologie, Zellkultur und Biochemie, von Bedeutung ist.
Es handelt sich um ein hochreines Reagenz mit ACS-Zertifizierung (American Chemical Society).
Kaliumphosphat, monobasisch, ACS-Qualität, wird hauptsächlich als Bestandteil von Laborlösungen und Puffern verwendet. Es wird häufig als Quelle von Kaliumionen und als pH-Regulator in verschiedenen experimentellen Verfahren verwendet. Es eignet sich besonders für Anwendungen, die leicht saure bis neutrale pH-Bedingungen erfordern. Außerdem kann es bei der Proteinreinigung, Enzymtests, Nukleinsäureforschung und anderen biochemischen und molekularbiologischen Techniken eingesetzt werden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Phosphate, Monobasic, ACS Grade
CAS 7778-77-0
Menge 2.5 kg
Summenformel KH2PO4