Learn More
Melford Kaliumphosphat, einbasig
Artikelnummer. 30018709
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018709 1 kg 1 Kilogramm
30018710 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018709 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. P412001000.0
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kaliumphosphat, einbasig, ACS-Qualität ist eine chemische Verbindung, die in der biowissenschaftlichen Forschung von Bedeutung ist, insbesondere in den Bereichen Molekularbiologie, Zellkultur und Biochemie.
Es ist ein hochreines Reagenz mit ACS-Zertifizierung (American Chemie Society).
Kaliumphosphat, einbasig, ACS-Gütegrad, wird hauptsächlich als Bestandteil von Laborlösungen und Puffern verwendet. Es wird häufig als Kaliumionenquelle und als pH-Regulierung in verschiedenen experimentellen Verfahren verwendet. Es ist besonders wirksam bei Anwendungen, die leicht saure bis neutrale pH-Bedingungen erfordern. Es kann auch bei der Proteinreinigung, Enzymtests, der Nukleinsäureforschung und anderen biochemischen und molekularbiologischen Techniken verwendet werden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Phosphate, Monobasic, ACS Grade
CAS 7778-77-0
Menge 1 kg
Summenformel KH2PO4