Learn More
Kaliumphosphat, dibasisch, Trihydrat, Puriss p.a.,≥99.0 % (T), Honeywell™ Fluka ™
Artikelnummer. 15635960 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15635960 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15635960 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 60349250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss. p.a., ≥99.0 % (T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumphosphat, dibasisch, Trihydrat
CAS 16788-57-1
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Summenformel H7K2O7P
Strukturformel K2HPO4 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149926
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Dikaliumhydrogenphosphat-Trihydrat, Di-Kalium-Hydrogenphosphat-Trihydrat, Kaliumhydrogenphosphat-Trihydrat, Kaliumphosphat, dibasisch, Trihydrat, Phosphorsäure, Dikaliumsalz, Trihydrat, Dikaliumphosphat-Trihydrat, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
InChI-Schlüssel XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC-Name Dikalium; Wasserstoffphosphat; Trihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 228.22
PubChem CID 16217523
Formelmasse 228.22 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (T)
Verpackung Poly-Flasche