Learn More
Kaliumphosphat-dibasisches Trihydrat, Puriss. p.a., ≥99,0 % (T), Solstice
Artikelnummer. 16655873
Ansicht ändern
Click to view available options
25 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16655873 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16655873 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 6034925KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7600.00 CHF
    7006.47 CHF / 25 Kilogramm
    Sparen 593.53 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium phosphate dibasic trihydrate
CAS 16788-57-1
Farbe Weiß
CAS Max. % 1
Menge 25 kg
Summenformel H7K2O7P
Strukturformel K2HPO4 · 3H2O
Synonym Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate; Dipotassium phosphate; di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
InChI-Schlüssel XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC-Name Dikaliumtrihydrat-Hydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 228.22
Güte Reagenz