Learn More
Kaliumphosphat-Dibasisches-Trihydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11467202 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11467202 500 g
11457202 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467202 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02151946.5
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird als Bestandteil einer Vielzahl von Medien verwendet, die in der Kultur von Mikroorganismen und in phosphatgepufferter Salzlösung (PBS) eingesetzt werden. Kaliumphosphat-Dibasisches-Trihydrat, MP Biomedicals ist ein Reagenz mit hoher Pufferkapazität. Zusätzlich zur Unterstützung bei der Instandhaltung
Kaliumphosphat kommt in verschiedenen Formen vor: monobasisch, dibasisch und tribasisch. Die meisten pH-neutralen Kaliumphosphatpufferlösungen bestehen aus Mischungen der monobasischen und dibasischen Formen in unterschiedlichen Anteilen, je nach gewünschtem pH-Wert.
Die Verwendung hoher Konzentrationen von Kaliumphosphat bei der Immobilisierung von Affinitätsliganden auf epoxidaktivierten stationären Phasen wurde untersucht. Ein Zweiphasensystem aus wässrigem Kaliumphosphat und Polyethylenglykol zur Isolierung von E. coliβ -Galactosidase undβ Es wurden -Galactosidase-Fusionsproteine veröffentlicht. Die Quantifizierung nichtionischer Tenside in gepufferten Lösungen unter Verwendung starker Kationen- und Anionenaustausch-HPLC-Vorsäulen und Kaliumphosphatlösung wurde untersucht.
Chemische Identifikatoren
CAS 16788-57-1
Summenformel H7K2O7P
Molekulargewicht (g/mol) 228.22
MDL-Nummer MFCD00149926
InChI-Schlüssel XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
IUPAC-Name Dikaliumtrihydrat-Hydrogenphosphat
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Physikalische Form Kristalline Granulate
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (100 mg/ml); Unlöslich bis leicht löslich in Ethanol; unlöslich in Alkohol.
Formelmasse 228.23
Reinheit (%) ≥ 99 %