Learn More
Kaliumphosphat-Dibasisches-Trihydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11457202 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11457202 100 g
11467202 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457202 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02151946.1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird als Bestandteil einer Vielzahl von Medien verwendet, die in der Kultur von Mikroorganismen und in phosphatgepufferter Salzlösung (PBS) eingesetzt werden. Kaliumphosphat-Dibasisches-Trihydrat, MP Biomedicals ist ein Reagenz mit hoher Pufferkapazität. Zusätzlich zur Unterstützung bei der Instandhaltung
Kaliumphosphat kommt in verschiedenen Formen vor: monobasisch, dibasisch und tribasisch. Die meisten pH-neutralen Kaliumphosphatpufferlösungen bestehen aus Mischungen der monobasischen und dibasischen Formen in unterschiedlichen Anteilen, je nach gewünschtem pH-Wert.
Die Verwendung hoher Konzentrationen von Kaliumphosphat bei der Immobilisierung von Affinitätsliganden auf epoxidaktivierten stationären Phasen wurde untersucht. Ein Zweiphasensystem aus wässrigem Kaliumphosphat und Polyethylenglykol zur Isolierung von E. coliβ -Galactosidase undβ Es wurden -Galactosidase-Fusionsproteine veröffentlicht. Die Quantifizierung nichtionischer Tenside in gepufferten Lösungen unter Verwendung starker Kationen- und Anionenaustausch-HPLC-Vorsäulen und Kaliumphosphatlösung wurde untersucht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16788-57-1
Summenformel H7K2O7P
Molekulargewicht (g/mol) 228.22
MDL-Nummer MFCD00149926
InChI-Schlüssel XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
IUPAC-Name Dikaliumtrihydrat-Hydrogenphosphat
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Physikalische Form Crystalline Granules
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (100mg/mL) ; Insoluble to slightly soluble in ethanol; insoluble in alcohol.
Formelmasse 228.23
Reinheit (%) ≥99%