Learn More
Kaliumphosphat-Dibasisches-Trihydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11420572 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11420572 500 g
11410572 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420572 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02191432.5
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Weit verbreitet in der Molekularbiologie, Biochemie und Chromatographie. Kaliumphosphat-Dibasisches-Trihydrat, MP Biomedicals ist ein Reagenz mit hoher Pufferkapazität. Es wird typischerweise als Bestandteil von Mikroorganismen-Kulturmedien und von Phosphatpuffern verwendet.
Kaliumphosphat kommt in verschiedenen Formen vor: monobasisch, dibasisch und tribasisch. Die meisten pH-neutralen Kaliumphosphatpufferlösungen bestehen aus Mischungen der monobasischen und dibasischen Formen in unterschiedlichen Anteilen, je nach gewünschtem pH-Wert.
  • Es wird typischerweise als Bestandteil einer Vielzahl von Medien verwendet, die in der Kultur von Mikroorganismen zum Einsatz kommen.
  • Es ist ein Bestandteil von phosphatgepufferter Salzlösung (PBS).
  • Es trägt nicht nur zur Aufrechterhaltung des pH-Werts bei, sondern liefert auch essentielles Phosphat.
Chemische Identifikatoren
CAS 16788-57-1
Summenformel H7K2O7P
Molekulargewicht (g/mol) 228.22
MDL-Nummer MFCD00149926
InChI-Schlüssel XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
IUPAC-Name Dikaliumtrihydrat-Hydrogenphosphat
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Phosphate
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (100 mg/ml); Unlöslich bis leicht löslich in Ethanol; unlöslich in Alkohol.
Formelmasse 228,18 g/mol
Reinheit (%) 99.8%
Güte Reagenz