Learn More
Kaliumphosphat, dibasisch, Trihydrat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10732574 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10732574 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10348580 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10226310 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10732574 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 205930025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 16788-57-1 | H7K2O7P | 228.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16788-57-1
Summenformel H7K2O7P
Molekulargewicht (g/mol) 228.22
MDL-Nummer MFCD00149926
InChI-Schlüssel XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium phosphate, dibasic trihydrate
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß
pH 8.5 to 9.6 (5% soln.)
Physikalische Form Anhaftende Kristalle
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel K2HPO4·3H2O
Merck Index 10, 7541
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble
IUPAC-Name Dikalium; Hydrogenphosphat; Trihydrat
Formelmasse 228.23
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch