Learn More
Kaliumphosphat, dibasisch, Pulver, ultrareines Bioreagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15568204 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15568204
Marke: Avantor J.T.Baker 401201
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden
    Für Anwendungen in Flüssigkeitschromatographie und Molekularbiologie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumphosphat
Namenshinweis Dibasisch
CAS 11-4-7758
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Summenformel HK2O4P
Synonym Dikaliumhydrogenphosphat, Dikaliumphosphat, Dibasisches Kaliumphosphat, Kaliumhydrogenphosphat, Kaliumphosphat, dibasisch, Phosphorsäure, Dikaliumsalz, Dikaliummonophosphat, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
InChI-Schlüssel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
IUPAC-Name Dikalium; Wasserstoffphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 174.17
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Formelmasse 174.18
Güte UltraPure Bioreagenz
Verpackung Poly-Flasche