Learn More
Kaliumphosphat, Dikaliumphosphat MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11470562 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11470562 100 g
11480562 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470562 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02191431.1
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Wird als Bestandteil verschiedener Medien verwendet, die in der Kultur von Mikroorganismen und in phosphatgepufferter Salzlösung (PBS) zum Einsatz kommen. Kaliumphosphat, Dikaliumphosphat MP Biomedicals ist ein Reagenz mit hoher Pufferkapazität. Es trägt nicht nur zur Aufrechterhaltung des pH-Werts bei, sondern liefert auch
Kaliumphosphat kommt in verschiedenen Formen vor: monobasisch, dibasisch und tribasisch. Die meisten pH-neutralen Kaliumphosphatpufferlösungen bestehen aus Mischungen der monobasischen und dibasischen Formen in unterschiedlichen Anteilen, je nach gewünschtem pH-Wert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11-4-7758
Summenformel HK2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 174.17
InChI-Schlüssel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC-Name Dikalium; Wasserstoffphosphat
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water; Insoluble to slightly soluble in ethanol; insoluble in alcohol.
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) ≥98% (Anhydrous)
Güte ACS