Learn More
Kaliumphosphat, Dikaliumphosphat MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11427202 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11427202 500 g
11417202 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427202 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02151945.5
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird als Bestandteil einer Vielzahl von Medien verwendet, die in der Kultur von Mikroorganismen und in phosphatgepufferter Salzlösung (PBS) eingesetzt werden. Kaliumphosphat, Dikaliumphosphat MP Biomedicals ist ein Reagenz mit hoher Pufferkapazität. Zusätzlich zur Unterstützung der pH-Wert-Aufrechterhaltung, unterstützt es
Kaliumphosphat kommt in verschiedenen Formen vor: monobasisch, dibasisch und tribasisch. Die meisten pH-neutralen Kaliumphosphatpufferlösungen bestehen aus Mischungen der monobasischen und dibasischen Formen in unterschiedlichen Anteilen, je nach gewünschtem pH-Wert.
Chemische Identifikatoren
CAS 11-4-7758
Summenformel HK2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 174.17
InChI-Schlüssel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC-Name Dikalium; Wasserstoffphosphat
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (1g/20 ml); Unlöslich bis leicht löslich in Ethanol; unlöslich in Alkohol.
Formelmasse 174.18
Reinheit (%) ≥98 % (Wasserfrei)