Learn More
Potassium Phosphate Dibasic, For HPLC, ≥99.0%, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium Phosphate Dibasic |
CAS | 7758-11-4 |
Menge | 250 g |
Summenformel | HK2O4P |
Strukturformel | K2HPO4 |
MDL-Nummer | MFCD00011383 |
UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
Synonym | dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 0.1g/mL at 25°C |
InChI-Schlüssel | ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Potassium Phosphate Dibasic, For HPLC, ≥99.0%, Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur