Learn More
Kaliumphosphat, dibasisch, Endotoxin-getestet, multikompendial, U.S.P., J.T.Baker™
Catalog Number p-5390850
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
7758-11-4
HK2O4P
174.17
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Dikaliumhydrogenphosphat, Dikaliumphosphat, Dibasisches Kaliumphosphat, Kaliumhydrogenphosphat, Kaliumphosphat, dibasisch, Phosphorsäure, Dikaliumsalz, Dikaliummonophosphat, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
24450
CHEBI:32031
Dikalium; Wasserstoffphosphat
OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
7758-11-4
HK2O4P
174.17
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Dikaliumhydrogenphosphat, Dikaliumphosphat, Dibasisches Kaliumphosphat, Kaliumhydrogenphosphat, Kaliumphosphat, dibasisch, Phosphorsäure, Dikaliumsalz, Dikaliummonophosphat, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
24450
CHEBI:32031
Dikalium; Wasserstoffphosphat
OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Chemischer Name oder Material Kaliumphosphat
Namenshinweis Dibasisch, Endotoxin-getestet
Menge 500 g
Formelmasse 174.18
Güte Mehrkompendial/USP
Verpackung Poly-Flasche