Learn More
Kaliumphosphat, dibasisch, Endotoxin-getestet, multikompendial, U.S.P., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15548104 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15548104 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
15538104 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15558104 5 kg Poly-Eimer 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15548104 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 325005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1135.00 CHF
    782.64 CHF / 2.5 Kilogramm
    Sparen 352.36 CHF
    31% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 11-4-7758
Summenformel HK2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 174.17
InChI-Schlüssel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dikaliumhydrogenphosphat, Dikaliumphosphat, Dibasisches Kaliumphosphat, Kaliumhydrogenphosphat, Kaliumphosphat, dibasisch, Phosphorsäure, Dikaliumsalz, Dikaliummonophosphat, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC-Name Dikalium; Wasserstoffphosphat
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumphosphat
Namenshinweis Dibasisch, Endotoxin-getestet
Menge 2.5 kg
Formelmasse 174.18
Güte Multi-Kompendium/USP
Verpackung Poly-Flasche