Learn More
Dikaliumhydrogenphosphat, wasserfrei MP Biomedicals
Artikelnummer. 11437202 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11437202 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11437202 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215194501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00 CHF
    105.08 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 5.92 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumphosphat
Namenshinweis Dibasisch wasserfrei
CAS 11-4-7758
Menge 1 kg
Summenformel HK2O4P
Synonym Dikaliumhydrogenphosphat, Dikaliumphosphat, Dibasisches Kaliumphosphat, Kaliumhydrogenphosphat, Kaliumphosphat, dibasisch, Phosphorsäure, Dikaliumsalz, Dikaliummonophosphat, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
InChI-Schlüssel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
IUPAC-Name Dikalium; Wasserstoffphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 174.17
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Formelmasse 174,18 (Wasserfrei)