Learn More
Kaliumphosphat, dibasisch, 99%, (kristallin), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11447202 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11447202 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11447202 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215194505
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Phosphate Dibasic
Namenshinweis Anhydrisch
CAS 11-4-7758
Physikalische Form Crystalline
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 99%
Summenformel HK2O4P
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
InChI-Schlüssel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
IUPAC-Name Dikalium; Wasserstoffphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 174.17
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Formelmasse 174.2