Learn More
Kaliumphosphat, dibasisch, ≥98 %, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
4 Stück
500 Gramm
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium phosphate dibasic |
| Menge | 4 x 2.5 kg |
| Strukturformel | K2HPO4 |
| UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
| Formelmasse | 174.18g/mol |
| Reinheit (%) | ≥98% |