Learn More
Kaliumphosphat-Dibasisk, ≥98 %, ACS-Reagenz, Solstice
Artikelnummer. 15618020
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
4 Stück
500 Gramm
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15618020 1 kg 1 Kilogramm
15608020 100 g 100 Gramm
15648020 500 g 500 Gramm
15628020 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15658020 6 x 500 g 6 Stück
15638020 4 x 2.5 kg 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15618020 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. P37861KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.00 CHF
    264.65 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 34.35 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, ≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11-4-7758
Summenformel HK2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 174.17
MDL-Nummer MFCD00011383
InChI-Schlüssel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dikaliumhydrogenphosphat, Dikaliumphosphat, Dibasisches Kaliumphosphat, Kaliumhydrogenphosphat, Kaliumphosphat, dibasisch, Phosphorsäure, Dikaliumsalz, Dikaliummonophosphat, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC-Name Dikalium; Wasserstoffphosphat
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dikaliumhydrogenphosphat
Physikalische Form Powder
Menge 1 kg
Strukturformel K2HPO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 174,18 g/mol
Reinheit (%) ≥ 98%
Güte ACS