Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kaliumphosphat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 7.4
Artikelnummer. 15474019
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15474019 250 mL 250 Milliliter
15484019 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474019 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J61413.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.39 CHF
    79.65 CHF / 250 Milliliter
    Sparen 8.74 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
Potassium phosphate is used as a buffer for the determination of pH. It is also used in pharmaceutical production, urinary acidifier, paper processing, nutrient solutions and yeast foods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumphosphat wird als Puffer zur Bestimmung des pH-Werts verwendet. Es dient der Harnansäuerung und wird auch in der pharmazeutischen Produktion, in der Papierverarbeitung, für Nährstofflösungen und Hefe-Nahrungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar. Unmischbar mit Alkohol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Kaliumdihydrogenphosphat
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium phosphate
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 7.4
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL