missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kaliumphosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 7.5 Artikelnummer.: 15454649
Verfügbar ab: 02-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

Thermo Scientific Chemicals Kaliumphosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 7.5

Artikelnummer. p-7042351
500 mL, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15454649

Marke: Thermo Scientific Chemicals J62239.AP

Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Anwendungen
Kaliumphosphatpuffer wird typischerweise als Komponente für eine Vielzahl von Medien in der Kultur von Mikroorganismen als Komponente in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS) verwendet. Neben der Aufrechterhaltung des pH-Werts liefert es essenzielles Phosphat.

Löslichkeit
Wasserlöslich, unlöslich bis schwer löslich in Ethanol, unlöslich in Alkohol.

Hinweise
Versiegelte Flasche mit dehydriertem Medium bei 2 – 30 C lagern. Nach dem Öffnen und Wiederverschließen den Behälter bei gleicher Lagertemperatur in einer Umgebung mit niedriger Luftfeuchtigkeit abstellen. Schützen Sie den Behälter vor Feuchtigkeit und Licht, indem Sie ihn dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Kaliumdihydrogenphosphat
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Potassium phosphate
Konzentration 0.2 M
pH 7.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 500 mL

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerP29L504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerJ62239.AP,J62239.K2
ChargennummerR09K544 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 ArtikelnummerJ62239.AP,J62239.K2
ChargennummerY27H501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 ArtikelnummerJ62239.AP,J62239.K2
ChargennummerX22H516 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 ArtikelnummerJ62239.AP,J62239.K2
ChargennummerX22H515 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 ArtikelnummerJ62239.AP,J62239.K2
Gefahrenhinweis
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Kaliumphosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 7.5 >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt