Learn More
Kaliumphenyltrifluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318516
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11318516 1 g 1 Gramm
11328516 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318516 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17568.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 153766-81-5 | C6H5BF3K | 184.01 g/mol
Aryltrifluoroborate salts are more nucleophilic than the corresponding arylboronic acids and undergo ligand-free Pd-catalyzed cross-coupling reactions with arenediazonium tetrafluoroborates to give good yields of biaryls. Suzuki Cross-Coupling are conducted using organotrifluoroborates as a potent boronic acid surrogates. In the presence of Dicarbonyl­(2,4-pentanedionato)­rhodium(I)­, 39295, K aryl- and alkenyltrifluoroborates add to aldehydes and enones to give secondary alcohols and saturated ketones, respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Aryltrifluorborat-Salze sind nukleophiler als die entsprechenden Arylboronsäuren und durchlaufen liganfreie Pd-katalysierte Kreuzkopplungsreaktionen mit Arenediazoniumtetrafluoroboraten, um eine gute Ausbeute an Biarylen zu erzielen. Suzuki Kreuzkupplung wird mit Organotrifluorboraten als potente Boronsäure-Surrogate durchgeführt. In Gegenwart von Dicarbonyl-(2,4-Pentandionato)-Rhodium(I)-, 39295 tragen K-Aryl- und Alkenyltrifluorborate dazu bei, dass Aldehyde und Enone jeweils sekundäre Alkohole bzw. gesättigte Ketone abgeben.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 153766-81-5
Summenformel C6H5BF3K
Molekulargewicht (g/mol) 184.01
MDL-Nummer MFCD01318172
InChI-Schlüssel DVAFPKUGAUFBTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium phenyltrifluoroborate, potassium trifluoro phenyl borate, potassium trifluoro phenyl boranuide, pubchem11425, potassiumphenyltrifluoroborate, amtb100, phenyltrifluoropotassioboron v, potassium trifluoro phenyl borate 1-, potassium ion trifluoro phenyl boranuide, potassium tris fluoranyl-phenyl-boranuide
PubChem CID 23675248
IUPAC-Name Kalium;Trifluoro(Phenyl)Boranuid
SMILES [B-](C1=CC=CC=C1)(F)(F)F.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium phenyltrifluoroborate
Schmelzpunkt 296°C to 301°C
Menge 1 g
Beilstein 7782070
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 184
Reinheit (%) 98%