Learn More
Kaliumpersulfat, BAKER INSTRA-ANALYZED™ Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15578094 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15578094 500 g Weithalsflasche Braunglas 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15578094 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 323901
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Säuren und Standards, die aufgereinigt und für die Verwendung in der Spurenelementanalyse im niedrigen ppb-Bereich charakterisiert werden
    Geeignet für Phosphat- und Quecksilberbestimmungen
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-21-1
Summenformel K2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 270.309
InChI-Schlüssel USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kaliumpersulfat, Kaliumperoxodisulfat, Dikaliumperoxydisulfat, Dikaliumpersulfat, Caswell Nr. 700, Dikaliumperoxodisulfat, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
PubChem CID 24412
IUPAC-Name Dikalium; Sulfonatooxysulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumpersulfat
Menge 500 g
Formelmasse 270.32
Reinheit (%) 99.5%
Güte BAKER INSTRA-ANALYZED™ Reagenz
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 2.48 kg