Learn More
Kaliumperoxymonosulfatsulfat, TRC
Artikelnummer. 30138769
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138769 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30138769 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP698200100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37222-66-5
Summenformel H3K5O18S4
Molekulargewicht (g/mol) 614.76
Synonym Potassium Peroxymonosulfate Sulfate (K5(HSO5)2(HSO4)(SO4)), Potassium Peroxymonosulfate Sulfate (K5[HSO3(O2)]2(HSO4)(SO4)), Basolan 2448, Caro Salt, Caroat, Caroate, Caro's Salt, Caro's Triple Salt, Curox, L-Gel, Oxone, PS 16, PS 16 (salt), Potassium Peroxymonosulfate Sulfate (2KHSO5.KHSO4.K2SO4), Potassium persulfate triple salt, Urutora San
IUPAC-Name Pentakalium; Wasserstoffsulfat; Hydroxysulfat; Sulfat
SMILES [K+].[K+].[K+].[K+].[K+].OOS(=O)(=O)[O-].OOS(=O)(=O)[O-].OS(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Peroxymonosulfate Sulfate
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/5K.2H2O5S.2H2O4S/c;;;;;2*1-5-6(2,3)4;2*1-5(2,3)4/h;;;;;2*1H,(H,2,3,4);2*(H2,1,2,3,4)/q5*+1;;;;/p-5
Formelmasse 613.6388