Learn More
Kaliumperoxydisulfat, Elektrophorese-Gütegrad, 99.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430627
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15430627
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J66672.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7727-21-1 | K2O8S2 | 270.309 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-21-1
Summenformel K2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 270.309
MDL-Nummer MFCD00011386
InChI-Schlüssel USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
PubChem CID 24412
IUPAC-Name Dikalium; Sulfonatooxysulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium peroxydisulfate
Schmelzpunkt 100°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
UN-Nummer UN1492
Merck Index 14,7656
Formelmasse 270.31
Reinheit (%) 99.0%
Güte Elektrophorese
Geruch Geruchsneutral
Dichte 2.477 g/mL