Learn More
Kaliumperiodat, 99.5 %, reinst, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 198391000
Additional Details : CAS : 7790-21-8 Gewicht : 0.15000kg Transport : UN number : 1479 Chem class : 5.1 Pack group : II
Menge 100g
Verpackung Kunststoffflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10022510
  • 80.90 CHF / 100 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 11
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Oxidationsreagenz
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7790-21-8
230
potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1
Kalium; Periodat
IKO4
FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
516896
[O-]I(=O)(=O)=O.[K+]
Spezifikation
Potassium periodate
99.4% min. (Iodometry)
KIO4
15,7775
Solubility in water: 0.42 g/100mL (20°C).
[O-]I(=O)(=O)=O.[K+]
230
230
99.5%
1ppm max.
Kunststoffflasche
Weiß
100g
7790-21-8
IKO4
01,809; 02,311; 04,373; 05,507; 06,455
potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1
FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
Kalium; Periodat
516896
Kristallpulver
Extrarein
0.01% max.
Solubility in water: 0.42 g/100mL (20°C).
582.0°C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Potassium periodate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate